DWKCP0500P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 500 mL
Synonyme(s) :
CP0500P
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
class B
graduated
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon CP0500P
Capacité
500 mL
Application
Caractéristiques et avantages