DWK63A54
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 5.75 in., soda-lime glass
Synonyme(s) :
63A54
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
soda-lime glass
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
Kimble® 63A54
Longueur
5.75 in.
Application
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
Caractéristiques et avantages
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
Informations légales
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences