Documents
DWK374320
Wheaton® Polypropylene Nozzle & Glass Sinker
Small Glass Sinker (fits 2 and 3mm ID Tubing)
Synonyme(s) :
374320
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
polypropylene nozzle
Agence
suitable for EPA OTM-45
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 374320
Application
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
Caractéristiques et avantages
  • The nozzle connects to the pump tubing for dispensing of liquids
  • The glass sinker is used to secure tubing when drawing from a container
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Contenu apparenté
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.