Principaux documents
DWK231720784
Disposable Culture Tube
Synonyme(s) :
231720784
About This Item
Code UNSPSC :
41121706
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
soda-lime glass vial
Conditionnement
pkg of 550 ea
Fabricant/nom de marque
231720784
W × L × diam.
11.75 mm × 100 mm × 0.80 mm
Application
Preparation cell culture, sample collecting
Caractéristiques et avantages
straight rim, round bottom, not reusable