DWK217414408
Duran® Round Bottom Flask
wide neck, WITH BEADED RIM
Synonyme(s) :
217414408
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round bottom
wide neck
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 217414408
Capacité
500 mL
Application
Caractéristiques et avantages