DWK212834405
Duran® Baffled Flask
neck Joints: (GL 45)
Synonyme(s) :
212834405
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
bottom (WITH 4 BOTTOM BAFFLES)
Joint
Joints: neck (GL 45)
Conditionnement
pkg of 4 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 212834405
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages