D97002
Diethyl 3-hydroxyglutarate
95%
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
pb
156-157 °C/23 mmHg (lit.)
Densité
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CC(O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O5/c1-3-13-8(11)5-7(10)6-9(12)14-4-2/h7,10H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
OLLQYIBTJXUEEX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves