Principaux documents
D89204
Sigma-Aldrich
3-(Diethylamino)propylamine
≥99%
Synonyme(s) :
N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane, N,N-Diethyl-1,3-propanediamine, DEAPA
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2N(CH2)3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.23
Beilstein:
741879
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Pression de vapeur
19.5 mmHg ( 70 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
419 °F
Limite d'explosivité
11.6 %
Indice de réfraction
n20/D 1.4416 (lit.)
pb
159 °C (lit.)
Densité
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(CC)CCCN
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-9(4-2)7-5-6-8/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-(Diethylamino)propylamine (3-(diethylamino)-1-propylamine) is a diamine.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Amine-modified poly (vinyl alcohol) s as non-viral vectors for siRNA delivery: effects of the degree of amine substitution on physicochemical properties and knockdown efficiency.
Nguyen J, et al.
Pharmaceut. Res., 27(12), 2670-2682 (2010)
Chemical surface modifications of microfibrillated cellulose.
Stenstad P, et al.
Cellulose, 15(1) (2008)
Hyaluronated nanoparticles with pH-and enzyme-responsive drug release properties.
Kim SW, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 116, 359-364 (2014)