D88607
3-(Diethylamino)propionic acid hydrochloride
99%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2NCH2CH2CO2H · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.66
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
powder
Couleur
white
Pf
146-148 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl.CCN(CC)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-3-8(4-2)6-5-7(9)10;/h3-6H2,1-2H3,(H,9,10);1H
Clé InChI
QQVHFNAGPZTCBE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable