Principaux documents
D86353
Sigma-Aldrich
Diethyl 4-aminobenzylphosphonate
99%
Synonyme(s) :
4-(Diethylphosphonomethyl)aniline
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4CH2P(O)(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.24
Numéro Beilstein :
2941613
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
90-94 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOP(=O)(Cc1ccc(N)cc1)OCC
InChI
1S/C11H18NO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-5-7-11(12)8-6-10/h5-8H,3-4,9,12H2,1-2H3
Clé InChI
ZVAYUUUQOCPZCZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Guowei Jiang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(17), 5098-5101 (2011-04-15)
Autotaxin (ATX) is an attractive target for the anticancer therapeutics that inhibits angiogenesis, invasion and migration. ATX is an extracellular lysophospholipase D that hydrolyzes lysophosphatidylcholine to form the bioactive lipid lysophosphatidic acid. The aromatic phosphonate S32826 was the first described