D77206
trans-3-Hexenedinitrile
97%
Synonyme(s) :
trans-1,4-Dicyano-2-butene, Dihydromucononitrile
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
flakes
Pf
75-77 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#CC\C=C\CC#N
InChI
1S/C6H6N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-2H,3-4H2/b2-1+
Clé InChI
BSVZXPLUMFUWHW-OWOJBTEDSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable