Documents
D42178
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromo-4-nitrophenol
98%
About This Item
Formule linéaire :
Br2C6H2(NO2)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.90
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
145 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1c(Br)cc(cc1Br)[N+]([O-])=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable