D41600
5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline
98%
Synonyme(s) :
5,7-Dibromo-8-quinolinol, Bromoxin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
198-200 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1c(Br)cc(Br)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5Br2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
Clé InChI
ZDASUJMDVPTNTF-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable