D32806
1,4-Dibenzoylbutane
97%
Synonyme(s) :
1,6-Diphenyl-1,6-hexanedione
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CO(CH2)4COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
106-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C(CCCCC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O2/c19-17(15-9-3-1-4-10-15)13-7-8-14-18(20)16-11-5-2-6-12-16/h1-6,9-12H,7-8,13-14H2
Clé InChI
VRBLNWVVFVBNRK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable