D221406
1-Dodecanethiol
98%
Synonyme(s) :
n-Dodecyl mercaptan, Dodecyl mercaptan, Lauryl mercaptan, Mercaptan C12, NDM
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
7 (vs air)
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
Point d'ébullition
266-283 °C (lit.)
Densité
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C12H26S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
Clé InChI
WNAHIZMDSQCWRP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
262.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
128 °C - closed cup