D19605
1,8-Diamino-p-menthane, mixture of cis and trans isomers
technical grade, 85%
Synonyme(s) :
1,8-p-Menthanediamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pression de vapeur
10 mmHg ( 20 °C)
Pureté
85%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4805 (lit.)
Point d'ébullition
107-126 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Densité
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(N)C1CCC(C)(N)CC1
InChI
1S/C10H22N2/c1-9(2,11)8-4-6-10(3,12)7-5-8/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3
Clé InChI
KOGSPLLRMRSADR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter