Principaux documents
D195006
Sigma-Aldrich
3,5-Dinitrobenzonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
(O2N)2C6H3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
powder
Pf
126-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C#N
InChI
1S/C7H3N3O4/c8-4-5-1-6(9(11)12)3-7(2-5)10(13)14/h1-3H
Clé InChI
SSDNULNTQAUNFQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Jia Wei Peng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(20) (2020-10-24)
In the present study, we aimed to obtain a high yield and productivity for glucosamine using a low-cost solid-state culture with Aspergillus sydowii BCRC 31742. The fermentation conditions, such as inoculum biomass, moisture content, and supplemental volume and mineral salt