D189790
5,7-Dimethyl-s-triazolo[1,5-a]pyrimidine
98%
Synonyme(s) :
5,7-Dimethyl-1,3,4-triazaindolizine
About This Item
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
136-139 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)n2ncnc2n1
InChI
1S/C7H8N4/c1-5-3-6(2)11-7(10-5)8-4-9-11/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
WXVQCFALDUVKSC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves