D167606
Dimethyl β-ketoadipate
96%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCOCH2CO(CH2)2COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.18
Beilstein:
473533
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
96%
Chaîne SMILES
COC(=O)CCC(=O)CC(=O)OC