Principaux documents
D155500
Sigma-Aldrich
Dimethyl 2,4-dimethylglutarate
98%, Mixture of (±) and meso
About This Item
Formule linéaire :
CH3O2CCH(CH3)CH2CH(CH3)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
Densité
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(C)CC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C9H16O4/c1-6(8(10)12-3)5-7(2)9(11)13-4/h6-7H,5H2,1-4H3
Clé InChI
LQLYZPTVIYLWPB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup