D145807
2,3-Dimethylaniline
99%
Synonyme(s) :
1-Amino-2,3-dimethylbenzene, 2,3-Xylidine, 3-Amino-o-xylene, CN-Cbl
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.2 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.569 (lit.)
Point d'ébullition
221-222 °C (lit.)
Pf
2.5 °C (lit.)
Densité
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cccc(N)c1C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
Clé InChI
VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup