D130400
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
crystals
Point d'ébullition
165 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
67-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(C=O)c(OC)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)9(5-8)12-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
LWRSYTXEQUUTKW-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable