CLS61500500
PYREXPLUS® narrow-mouth reagent bottle, with Pyrex® ST stopper, protective coating
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
Corning® 61500
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
Taille de l'obturateur
24
Caractéristiques
autoclavable
cap
Conditionnement
pack of 1 ea
case of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 61500-500
Diam. du col du flacon
~35.5 mm
Capacité
500 mL
Diam. × H
86 mm × 163.5 mm
Raccords
45