CLS30421L
Pyrex® Lifetime Red™ single metric scale graduated cylinder
volume 1,000 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3042
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 10.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3042-1L
tol. measuring range
5.0 mL
Volume
1,000 mL
Catégories apparentées
Description générale
- Calibrated "to contain"
- Single metric scale
- White enamel scale against red band
- Removable PE bumperguard