CLS3025250
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 250 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3025
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 2.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3025-250
tol. measuring range
±5%
Volume
250 mL
Description générale
- Calibrated "to contain"
- double metric scale