CLS30232L
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with white enamel
volume 2,000 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3023
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 20.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3023-2L
tol. measuring range
6.0 mL
Volume
2,000 mL
Catégories apparentées
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.