CDS019482
3-Fluoroazetidine hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H7ClFN
Poids moléculaire :
111.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cl.FC1CNC1
InChI
1S/C3H6FN.ClH/c4-3-1-5-2-3;/h3,5H,1-2H2;1H
Clé InChI
PXFUWRWCKSLCLS-UHFFFAOYSA-N