CDS008339
6-Bromo-3H-isobenzofuran-1-one
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H5BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES
Brc1ccc2COC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H5BrO2/c9-6-2-1-5-4-11-8(10)7(5)3-6/h1-3H,4H2
Clé InChI
BELKVKMBIAENSA-UHFFFAOYSA-N