CDS002382
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4F2N2O2
Poids moléculaire :
162.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccnn1C(F)F
InChI
1S/C5H4F2N2O2/c6-5(7)9-3(4(10)11)1-2-8-9/h1-2,5H,(H,10,11)
Clé InChI
QDABFWOLGXWIIX-UHFFFAOYSA-N