CDS001986
4-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-1,3-thiazol-2-ylamine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9FN2S
Poids moléculaire :
208.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cc1cc(ccc1F)-c2csc(N)n2
InChI
1S/C10H9FN2S/c1-6-4-7(2-3-8(6)11)9-5-14-10(12)13-9/h2-5H,1H3,(H2,12,13)
Clé InChI
XJPFIMKKTVFXIN-UHFFFAOYSA-N