CBR01632
1-(Dimethylamino)-4-piperidinone
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H14N2O
Poids moléculaire :
142.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
CN(C)N1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C7H14N2O/c1-8(2)9-5-3-7(10)4-6-9/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
GFDHCVUNDUBQCK-UHFFFAOYSA-N