CBR01447
2-Isopropyl-1H-benzimidazol-5-amine dihydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H15Cl2N3
Poids moléculaire :
248.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Chaîne SMILES
Cl.Cl.CC(C)c1nc2cc(N)ccc2[nH]1
InChI
1S/C10H13N3.2ClH/c1-6(2)10-12-8-4-3-7(11)5-9(8)13-10;;/h3-6H,11H2,1-2H3,(H,12,13);2*1H
Clé InChI
IDNXESWMNMMWLU-UHFFFAOYSA-N