CBR01327
(2-Methoxy-1-pyridin-2-ylethyl)methylamine
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CNC(COC)c1ccccn1
InChI
1S/C9H14N2O/c1-10-9(7-12-2)8-5-3-4-6-11-8/h3-6,9-10H,7H2,1-2H3
Clé InChI
CIVVDUQQGKBETN-UHFFFAOYSA-N