C97202
1,2-Epoxycyclododecane
95%
Synonyme(s) :
Cyclododecene oxide (cis+trans)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.30
Beilstein:
106689
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.48 (lit.)
Densité
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CCCCCC2OC2CCCC1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter