C8651
β-Chlorolactic acid
≥92.5%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥92.5%
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(CCl)C(O)=O
InChI
1S/C3H5ClO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)
Clé InChI
OSLCJYYQMKPZHU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges