C57103
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
α-Chloroquinaldine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
183-187 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].ClCc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H8ClN.ClH/c11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12-9;/h1-6H,7H2;1H
Clé InChI
WDETYCRYUBGKCE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves