C53205
1-Chloromethyl-2-methylnaphthalene
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
59-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc2ccccc2c1CCl
InChI
1S/C12H11Cl/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)12(9)8-13/h2-7H,8H2,1H3
Clé InChI
STBYRSZXHDPASK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges