Principaux documents
C5009
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methyl-4-oxo-2-cyclohexenecarboxylate
90%, technical grade
Synonyme(s) :
4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one, Hagemann’s ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Beilstein:
1371741
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
pb
268-272 °C (lit.)
Densité
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1CCC(=O)C=C1C
InChI
1S/C10H14O3/c1-3-13-10(12)9-5-4-8(11)6-7(9)2/h6,9H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
VLTANIMRIRCCOQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup