Principaux documents
C38877
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H3ClN2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.56
Beilstein:
2146480
Essai
97%
Contient
25% water