Documents
C38400
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,5-dimethylpyrazine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.59
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.527 (lit.)
Point d'ébullition
66-69 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cnc(C)c(Cl)n1
InChI
1S/C6H7ClN2/c1-4-3-8-5(2)6(7)9-4/h3H,1-2H3
Clé InChI
NNBALVIZMGWZHS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Ai-Nong Yu et al.
Food chemistry, 221, 1678-1684 (2016-12-17)
The kinetics of browning and the correlation between browning products (BPs) and pyrazine compounds were investigated by heating equimolar l-ascorbic acid (ASA)/acidic amino acids under weak alkaline conditions at 120-150°C for 10-120min. The formations of BPs and pyrazine compounds from