C32909
1-Chlorodecane
98%
Synonyme(s) :
Decyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
Point d'ébullition
223 °C (lit.)
Pf
−34 °C (lit.)
Densité
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCl
InChI
1S/C10H21Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
Clé InChI
ZTEHOZMYMCEYRM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup - (External MSDS)