Key Documents
C32402
Sigma-Aldrich
2-Chlorocyclohexanol
technical grade, 90%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H10OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.60
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
Densité
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC1CCCCC1Cl
InChI
1S/C6H11ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6,8H,1-4H2
Clé InChI
NYEWDMNOXFGGDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup