BR781416
BRAND® 48-well PCR plates
no skirt, white
Synonyme(s) :
PCR, PCR Plates, Plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
white
white wells
Description
D-Nase/R-Nase, DNA-free, suitable for qPCR
Caractéristiques
skirt: no
no skirt
Conditionnement
pack of 20 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 781416
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
48 well
Volume de travail
200 μm
Type de liaison
non-treated surface