BR781390
BRAND® sealing film for microplates
self-adhesive, suitable for (PCR), polypropylene
Synonyme(s) :
Accessories, PCR, Sealing film
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyester film
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
piercable
self-adhesive
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 781390
Technique(s)
PCR: suitable
Adéquation
suitable for (PCR)
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Single film
- Temperature stability up to 120°C.
- Tight seal for minimizing evaporation.