BR781345
BRAND® 384-well PCR plate
full skirt, clear, cut corner A12, H12
Synonyme(s) :
PCR, PCR Plates, Plates
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
skirt
full skirt
Conditionnement
pack of 50 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 781345
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
384 well
Volume de travail
30 μm
Type de liaison
non-treated surface