BR708216
Filling tube for Dispensette® S Organic / S Organic
1, 2, 5 and 10 mL, FEP tube, L 250-480 mm, individual adjustment of length
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
FEP tube
Fabricant/nom de marque
BRAND 708216
Conditionnement
1 ea of
Longueur
250-480 mm
D.E.
6 mm
Capacité
1, 2, 5 and 10 mL
Catégories apparentées
Description générale
Adjusts to various bottle heights.
Informations légales
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG