BR23868
BRAND® spare burette length for compact automatic burette
50 mL, SILBERBRAND
Synonyme(s) :
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
amber AR-Glass
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 23868
Plage de mesure
50 mL
L de la burette
685 mm
Volume
50 mL