BR144325
BRAND® stopper
silicone, H 20 mm, top diam. 18 mm
Synonyme(s) :
Stoppers
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
silicone
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 144325
Hauteur
20 mm
Diam. du fond
14 mm
Diam. de la partie supérieure
18 mm
Catégories apparentées
Description générale
The BRAND® stopper is made from natural-colored silicone (SI), providing a reliable sealing solution for various laboratory applications.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG