Principaux documents
BR110710
BRAND® mortar with pestle, with foot/spout
melamine formaldehyde, size 150 mm × 90 mm
Synonyme(s) :
Mortar
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.35
Matériaux
melamine formaldehyde
Caractéristiques
autoclavable at 121°C
Fabricant/nom de marque
BRAND 110710
Taille
150 mm × 90 mm
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG