Key Documents
B69204
Sigma-Aldrich
2-Bromoisobutyrophenone
98%
Synonyme(s) :
2-Bromo-2-methylpropiophenone
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COC(CH3)2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5561 (lit.)
Point d'ébullition
146-148 °C/30 mmHg (lit.)
Densité
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(Br)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11BrO/c1-10(2,11)9(12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
QMOSZSHTSOWPRX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Justin D Smith et al.
Nature communications, 10(1), 1837-1837 (2019-04-25)
Photocatalytic polymers offer an alternative to prevailing organometallics and nanomaterials, and they may benefit from polymer-mediated catalytic and material enhancements. MPC-1, a polymer photoredox catalyst reported herein, exhibits enhanced catalytic activity arising from charge transfer states (CTSs) between its two